Linoleic anhydride ≥90.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: cis,cis-9,12-Octadecadienoic Anhydride
L0145-1G L0145-5G
TCIAL0145-1GEA 83 EUR
TCIAL0145-1G TCIAL0145-5G
Linoleic anhydride ≥90.0% (by titrimetric analysis)
Linoleic anhydride
Formula: C₃₆H₆₂O₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00010456
Núm. CAS: 24909-68-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afb54c0b3d4190ca1b5d291743145b3550f628f6&vid=afb54c0b3d4190ca1b5d291743145b3550f628f6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (Morpholine Method) min. 90.0 %