Benzyl-(S)-(-)-lactate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Benzyl L-lactate, (S)-(-)-Lactic Acid Benzyl Ester, Benzyl (S)-Lactate
L0161-25G L0161-5G
TCIAL0161-25GEA 511 EUR
TCIAL0161-25G TCIAL0161-5G
Benzyl-(S)-(-)-lactate ≥98.0% (por GC)
Benzyl-(S)-(-)-lactate
Formula: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,20 g/mol
Pto. Ebullición: 141°C
Pto. de fusión: 17°C
Número MDL: MFCD00209546
Núm. CAS: 56777-24-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -16.0 to -23.0 deg (C=1, Acetone)