Levofloxacin ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
L0193-25G
L0193-5G
TCIAL0193-25GEA
133
EUR
TCIAL0193-25G
TCIAL0193-5G
Levofloxacin ≥98.0% (by HPLC)
Levofloxacin
Formula:
C₁₈H₂₀FN₃O₄ |
Número MDL:
MFCD00865049 Núm. CAS: 100986-85-4 Índice Merck: 14,06771 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 96.0 % |
Melting point | 222.0 to 230.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -63.0 to -70.0 deg (C=5, CHCl3) |