L-Leucine-tert-butyl ester hydrochloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (S)-tert-Butyl 2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride, H-Leu-OtBu·HCl, L-leucine 1,1-dimethylethyl ester hydrochloride, H-Leu-OtBu.HCl, TERT-BUTYL (2S)-2-AMINO-4-METHYLPENTANOATE HYDROCHLORIDE
L0197-1G L0197-5G
TCIAL0197-1GEA 18 EUR
TCIAL0197-1G TCIAL0197-5G
L-Leucine-tert-butyl ester hydrochloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
L-Leucine-tert-butyl ester hydrochloride
Formula: C₁₀H₂₁NO₂
MW: 223,74 g/mol
Pto. de fusión: 167°C
Número MDL: MFCD00038906
Núm. CAS: 2748-02-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +18.0 to +21.0 deg (C=2, EtOH)