Litio bromuro ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
L0210-25G L0210-100G L0210-500G
TCIAL0210-25GEA 37 EUR
TCIAL0210-25G TCIAL0210-100G TCIAL0210-500G
Litio bromuro ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Litio bromuro
Formula: LiBr
MW: 86.84 g/mol
Pto. Ebullición: 1265
Pto. de fusión: 549°C
Número MDL: MFCD00011077
Núm. CAS: 7550-35-8
EINECS: 231-439-8
Índice Merck: 14,05526
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=602b1c0bfcd8eea4419c70ecec2f1ce1c83c81a7&vid=602b1c0bfcd8eea4419c70ecec2f1ce1c83c81a7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 99.0 %