Lovastatin ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
L0214-25G
L0214-5G
TCIAL0214-25GEA
219
EUR
TCIAL0214-25G
TCIAL0214-5G
Lovastatin ≥98.0% (by HPLC)
Lovastatin
Formula:
C₂₄H₃₆O₅ Pto. de fusión: 179°C |
Número MDL:
MFCD00072164 Núm. CAS: 75330-75-5 Índice Merck: 14,05586 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Specific rotation [a]20/D | +320 to +340 deg (C=0.5, CH3CN) |