Lac-β(1-4)lac-β-C10 ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Decyl 4-O-β-D-Lactopyranosyl-β-D-lactopyranoside
L0229-10MG L0229-100MG
TCIAL0229-10MGEA 89 EUR
TCIAL0229-10MG TCIAL0229-100MG
Lac-β(1-4)lac-β-C10 ≥98.0% (by HPLC)
Lac-beta(1-4)lac-beta-C10
Formula: C₃₄H₆₂O₂₁
MW: 806.85 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Núm. CAS: 1858224-00-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%