Losartan potassium ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
MK-954, DUP-753, 2-Butyl-4-chloro-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)-1,1'-biphenyl-4-yl]methyl]imidazole-5-methanol Potassium Salt, (1-((2'-(2H-Tetrazol-5-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)-2-butyl-4-chloro-1H-imidazol-5-yl)methanol, potassium salt
L0232-25G
L0232-5G
TCIAL0232-25GEA
286
EUR
TCIAL0232-25G
TCIAL0232-5G
Losartan potassium ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Losartan potassium
Formula:
C₂₂H₂₃ClN₆O MW: 461.01 g/mol |
Número MDL:
MFCD02092704 Núm. CAS: 124750-99-8 Índice Merck: 14,05583 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |