Levetiracetam ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (S)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butanamide, (S)-2-(2-Oxo-1-pyrrolidinyl)butyramide
L0234-1G L0234-5G
TCIAL0234-1GEA 52 EUR
TCIAL0234-1G TCIAL0234-5G
Levetiracetam ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Levetiracetam
Formula: C₈H₁₄N₂O₂
MW: 170,21 g/mol
Número MDL: MFCD03265610
Núm. CAS: 102767-28-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -86.0 to -90.0 deg (C=1, Acetone)