Lantano (III) óxido
Proveedor: TCI
Atención
L0235-25G L0235-500G
TCIAL0235-25GEA 16 EUR
TCIAL0235-25G TCIAL0235-500G
Lantano (III) óxido
Lantano (III) óxido
Formula: La₂O₃
MW: 325,81 g/mol
Número MDL: MFCD00011071
Núm. CAS: 1312-81-8
Índice Merck: 14,05363
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c74e7931509d6b19df31e8cd763e7c1fcef77f78&vid=c74e7931509d6b19df31e8cd763e7c1fcef77f78&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Subtracting method) min. 99.9 %