Levofloxacin Q-acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
L0238-1G L0238-5G
TCIAL0238-1GEA 74 EUR
TCIAL0238-1G TCIAL0238-5G
Levofloxacin Q-acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Levofloxacin Q-acid
Formula: C₁₃H₉F₂NO₄
Número MDL: MFCD04039905
Núm. CAS: 100986-89-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a79b4f399b162ce1bc9939f7600c0fbf0b498b8&vid=8a79b4f399b162ce1bc9939f7600c0fbf0b498b8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -62.0 to -64.0 deg (C=1、DMSO)