Lornoxicam ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 6-Chloro-4-hydroxy-2-methyl-N-(2-pyridyl)-2H-thieno[2,3-e][1,2]thiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide, 6-Chloro-4-hydroxy-2-methyl-N-(pyridin-2-yl)-2H-thieno[2,3-e][1,2]thiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide
L0239-1G L0239-5G
TCIAL0239-1GEA 66 EUR
TCIAL0239-1G TCIAL0239-5G
Lornoxicam ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Lornoxicam
Formula: C₁₃H₁₀ClN₃O₄S₂
MW: 371,81 g/mol
Pto. de fusión: 230°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00866163
Núm. CAS: 70374-39-9
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 14,05582
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %