Litio dodecilsulfato ≥98.0% (by titrimetric analysis) for biochemical research
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Litio laurilsulfato, Dodecilsulfato, sal litio, Dodecilo sulfato sal litio
L0254-5G L0254-25G
TCIAL0254-5GEA 31 EUR
TCIAL0254-5G TCIAL0254-25G
Litio dodecilsulfato ≥98.0% (by titrimetric analysis) for biochemical research
Sulfato de litio y dodecilo
Formula: C₁₂H₂₅LiO₄S
MW: 272,34 g/mol
Número MDL: MFCD00007467
Núm. CAS: 2044-56-6
EINECS: 218-058-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db4f6c0cb980174d8c42c3e2da92a798f47414a9&vid=5c88527c39a9655f819863d6dca61f01016e745f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization back titration) min. 98.0 %
Suitability for protein-analysis to pass test