L-tert-Leucine methyl ester ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
L0255-200MG L0255-1G
TCIAL0255-200MGEA 80 EUR
TCIAL0255-200MG TCIAL0255-1G
L-tert-Leucine methyl ester ≥98.0% (by GC, titration analysis)
L-tert-Leucine methyl ester
Formula: C₇H₁₅NO₂
Pto. Ebullición: 69°C
Número MDL: MFCD00137409
Núm. CAS: 63038-26-6
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=09ce67e793ff92b14e96451ea47cb16fed88a917&vid=09ce67e793ff92b14e96451ea47cb16fed88a917&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +65.0 to +70.0 deg (C=1、EtOH)