Limonin ≥95.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
L0258-100MG
L0258-1G
TCIAL0258-100MGEA
72
EUR
TCIAL0258-100MG
TCIAL0258-1G
Limonin ≥95.0% (by HPLC)
Limonin
Formula:
C₂₆H₃₀O₈ Pto. de fusión: 298°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00075922 Núm. CAS: 1180-71-8 Índice Merck: 14,05494 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) (CAD) | min. 95.0 area% |
Specific rotation [a]20/D | -116 to -120 deg (C=1, Acetone) |