Latanoprost ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Latanoprost, (Z)-Isopropyl 7-((1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-((R)-3-hydroxy-5-phenylpentyl)cyclopentyl)hept-5-enoate
L0262-10MG L0262-50MG
TCIAL0262-10MGEA 145 EUR
TCIAL0262-10MG TCIAL0262-50MG
Latanoprost ≥98.0% (by HPLC)
Latanoprost
Formula: C₂₆H₄₀O₅
MW: 432,60 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00216074
Núm. CAS: 130209-82-4
Índice Merck: 14,05376
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=196340dc6c06cfa96418060428661d5990eb6b6f&vid=196340dc6c06cfa96418060428661d5990eb6b6f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Carbon) 70.00 to 74.00 %
Specific rotation [a]20/D +32.0 to +35.0 deg (C=1, CHCl3)