Lithiumbis(pentafluoroethanesulphonyl)imide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
L0267-1G L0267-5G
TCIAL0267-1GEA 94 EUR
TCIAL0267-1G TCIAL0267-5G
Lithiumbis(pentafluoroethanesulphonyl)imide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Lithiumbis(pentafluoroethanesulphonyl)imide
Formula: C₄F₁₀LiNO₄S₂
Pto. de fusión: 328°C
Número MDL: MFCD22374096
Núm. CAS: 132843-44-8
UN: 2923
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=220d2761132dc162b9297d5e6bc99cd804a3f155&vid=220d2761132dc162b9297d5e6bc99cd804a3f155&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %