Loganin ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (1S,4aS,6S,7R,7aS)-Methyl 6-hydroxy-7-methyl-1-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-1,4a,5,6,7,7a-hexahydrocyclopenta[c]pyran-4-carboxylate
L0268-10MG L0268-50MG
TCIAL0268-10MGEA 73 EUR
TCIAL0268-10MG TCIAL0268-50MG
Loganin ≥98.0% (by HPLC)
Loganin
Formula: C₁₇H₂₆O₁₀
MW: 390,39 g/mol
Número MDL: MFCD00075645
Núm. CAS: 18524-94-2
EINECS: 242-398-0
Índice Merck: 14,05560
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64d0e937afbdb8a276807f6ef40802f8c6d0d6da&vid=64d0e937afbdb8a276807f6ef40802f8c6d0d6da&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 223.0 to 227.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -84.0 to -87.0 deg (C=0.1, MeOH)