Lilolidine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
L0274-1G L0274-5G
TCIAL0274-1GEA 29 EUR
TCIAL0274-1G TCIAL0274-5G
Lilolidine ≥98.0% (por GC)
Lilolidine
Formula: C₁₁H₁₁N
Número MDL: MFCD09841910
Núm. CAS: 5840-01-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4583a12abee74171cea3a4203d276c3bbfb4ceef&vid=4583a12abee74171cea3a4203d276c3bbfb4ceef&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 84.0 to 88.0 deg-C