Lobenzarit disodium salt ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
L0278-25MG L0278-100MG
TCIAL0278-25MGEA 63 EUR
TCIAL0278-25MG TCIAL0278-100MG
Lobenzarit disodium salt ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Lobenzarit disodium salt
Formula: C₁₄H₈ClNNa₂O₄
Pto. de fusión: 388°C
Número MDL: MFCD00941422
Núm. CAS: 64808-48-6
Índice Merck: 14,05552
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=583382c4ccb655f7e90e9b12848044dbd50d60a4&vid=583382c4ccb655f7e90e9b12848044dbd50d60a4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %