Plomo (II) ioduro ≥98.0% (by titrimetric analysis) for perovskite precursor
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Ioduro de plomo(II), Diioduro de plomo
L0279-5G L0279-25G L0279-100G L0279-1G L0279-1KG
TCIAL0279-5GEA 60 EUR
TCIAL0279-5G TCIAL0279-25G TCIAL0279-100G TCIAL0279-1G TCIAL0279-1KG
Plomo (II) ioduro ≥98.0% (by titrimetric analysis) for perovskite precursor
Plomo (II) ioduro
Formula: I₂Pb
MW: 461.01 g/mol
Pto. Ebullición: 954°C
Pto. de fusión: 412°C
Número MDL: MFCD00011163
Núm. CAS: 10101-63-0
EINECS: 233-256-9
UN: 2291
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 14,05411
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ff8ed9edb7f520bce8829ecd22b58f40922e051&vid=0ff8ed9edb7f520bce8829ecd22b58f40922e051&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot DMF almost transparency
Water max. 50 ppm