Lercanidipine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Lercanidipine HCl, 3-(1-((3,3-Diphenylpropyl)(methyl)amino)-2-methylpropan-2-yl) 5-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate hydrochloride
L0282-200MG L0282-1G
TCIAL0282-200MGEA 65 EUR
TCIAL0282-200MG TCIAL0282-1G
Lercanidipine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Lercanidipine hydrochloride
Formula: C₃₆H₄₁N₃O₆·HCl
MW: 648,20 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07773089
Núm. CAS: 132866-11-6
Índice Merck: 14,05446
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %