Plomo (II) bromuro for perovskite precursor
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Bromuro de plomo(II), Dibromuro de plomo
L0288-5G L0288-25G L0288-1G
TCIAL0288-5GEA 68 EUR
TCIAL0288-5G TCIAL0288-25G TCIAL0288-1G
Plomo (II) bromuro for perovskite precursor
Plomo (II) bromuro
Formula: Br₂Pb
MW: 367.01 g/mol
Pto. Ebullición: 916
Pto. de fusión: 373°C
Número MDL: MFCD00011156
Núm. CAS: 10031-22-8
EINECS: 233-084-4
UN: 2291
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 14,05403
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0df59e07414b9a39a79fae159c6201a8e5d8fd7a&vid=0df59e07414b9a39a79fae159c6201a8e5d8fd7a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystaline