Plomo (II) cloruro for perovskite precursor, purified by sublimation
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Dicloruro de plomo, Cloruro de plomo(II)
L0291-1G L0291-5G
TCIAL0291-1GEA 55 EUR
TCIAL0291-1G TCIAL0291-5G
Plomo (II) cloruro for perovskite precursor, purified by sublimation
Plomo (II) cloruro
Formula: Cl₂Pb
Pto. Ebullición: 951°C
Pto. de fusión: 501°C
Número MDL: MFCD00011157
Núm. CAS: 7758-95-4
EINECS: 231-845-5
UN: 2291
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,05404
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bde4b379a8597ae2da9181ba4e03b3aebce58873&vid=bde4b379a8597ae2da9181ba4e03b3aebce58873&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystaline