Plomo (II) cloruro for perovskite precursor
Proveedor: TCI
Peligro
L0292-25G L0292-1G L0292-5G
TCIAL0292-25GEA 180 EUR
TCIAL0292-25G TCIAL0292-1G TCIAL0292-5G
Plomo (II) cloruro for perovskite precursor
Plomo (II) cloruro
Formula: Cl₂Pb
Pto. Ebullición: 951°C
Pto. de fusión: 501°C
Número MDL: MFCD00011157
Núm. CAS: 7758-95-4
EINECS: 231-845-5
UN: 2291
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,05404
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=55d81cca74da4cfe6b0046b1417750918326207e&vid=55d81cca74da4cfe6b0046b1417750918326207e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystaline