Pinacol 99%

Proveedor: Thermo Scientific
Atención

Sinónimos: 2,3-Dimethylbutane-2,3-diol, Tetramethylethylene glycol, 2,3-Dimethyl-2,3-butanediol

418001000 418002500 418000010
ACRO418001000EA 153 EUR
ACRO418001000 ACRO418002500 ACRO418000010
Pinacol 99%
Pinacol
Formula: C₆H₁₄O₂
MW: 118,18 g/mol
Pto. Ebullición: 174 °C
Pto. de fusión: 40…43 °C
Densidad: 0,967 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 77 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004462
Núm. CAS: 76-09-5
EINECS: 200-933-5
Índice Merck: 13,07521

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR