Plomo (II) acetato ≥98.0% (by titrimetric analysis) for perovskite precursor
Proveedor: TCI
Peligro
L0315-1G L0315-5G L0315-25G
TCIAL0315-1GEA 16 EUR
TCIAL0315-1G TCIAL0315-5G TCIAL0315-25G
Plomo (II) acetato ≥98.0% (by titrimetric analysis) for perovskite precursor
Diacetato de plomo
Formula: (H₃CCOO)₂Pb
Pto. de fusión: 280°C
Número MDL: MFCD00012452
Núm. CAS: 301-04-2
EINECS: 206-104-4
UN: 1616
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,05397
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c065a95c6489f2edf51190d919d63b7dc336fe9e&vid=c065a95c6489f2edf51190d919d63b7dc336fe9e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %