Laurocapram ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: N-Dodecyl-ε-caprolactam, Azone, Laurocapram, N-Dodecyl-epsilon-caprolactam, 1-Dodecylazepan-2-one
L0317-5ML L0317-25ML
TCIAL0317-5MLEA 42 EUR
TCIAL0317-5ML TCIAL0317-25ML
Laurocapram ≥96.0% (por GC)
Laurocapram
Formula: C₁₈H₃₅NO
MW: 281,48 g/mol
Pto. Ebullición: 160°C
Pto. de fusión: -7°C
Número MDL: MFCD00190580
Núm. CAS: 59227-89-3
EINECS: 261-668-9
Índice Merck: 14,05385
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58d3b6542f703e154b9631d0a986b64ad12ef35e&vid=58d3b6542f703e154b9631d0a986b64ad12ef35e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %