Lycorine hydrochloride monohydrate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (1S,2S,12bS,12cS)-2,4,5,7,12b,12c-Hexahydro-1H-[1,3]dioxolo[4,5-j]pyrrolo[3,2,1-de]phenanthridine-1,2-diol hydrochloride
L0319-100MG L0319-25MG
TCIAL0319-100MGEA 313 EUR
TCIAL0319-100MG TCIAL0319-25MG
Lycorine hydrochloride monohydrate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Lycorine hydrochloride monohydrate
Formula: C₁₆H₁₇NO₄·HCl·H₂O
MW: 323,77 g/mol
Pto. de fusión: 215°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 6150-58-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D +41.0 to +45.0 deg (C=2.9, water)
Water max. 7.0 %