Levosimendan ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: OR-1259, 2-[2-[4-[(4R)-1,4,5,6-Tetrahydro-4-methyl-6-oxo-3-pyridazinyl]phenyl]hydrazinylidene]propanedinitrile, (R)-N-(4-(4-Methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazin-3-yl)phenyl)carbonohydrazonoyl dicyanide, (R)-Simendan
L0320-50MG L0320-250MG
TCIAL0320-50MGEA 62 EUR
TCIAL0320-50MG TCIAL0320-250MG
Levosimendan ≥98.0% (by HPLC)
Levosimendan
Formula: C₁₄H₁₂N₆O
MW: 280,29 g/mol
Número MDL: MFCD00867135
Núm. CAS: 141505-33-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,05471
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D -600 to -650 deg (C=0.5, THF)