Loteprednol Etabonate ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
L0327-250MG
L0327-50MG
TCIAL0327-250MGEA
256
EUR
TCIAL0327-250MG
TCIAL0327-50MG
Loteprednol Etabonate ≥98.0% (by HPLC)
Loteprednol Etabonate
Formula:
C₂₄H₃₁ClO₇ Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00870765 Núm. CAS: 82034-46-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Elemental analysis (Carbon) | 61.20 to 62.20 % |
Specific rotation [a]20/D | +38.0 to +42.0 deg (C=1, dioxane) |