Plomo (II) acetato trihidrato ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Diacetato de plomo trihidrato
L0330-100G L0330-25G
TCIAL0330-100GEA 38 EUR
TCIAL0330-100G TCIAL0330-25G
Plomo (II) acetato trihidrato ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Diacetato de plomo trihidrato
Formula: (H₃CCOO)₂Pb·3H₂O
Pto. de fusión: 75°C
Número MDL: MFCD00150023
Núm. CAS: 6080-56-4
EINECS: 206-104-4
UN: 1616
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e427407baa682479bcffb2ff20dc42e95c89f3d9&vid=d4e67b1544b0857966d0a2e29d72399d7f02f0e0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 99.0 %