Pinacol ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2,3-Dimethylbutane-2,3-diol, Tetramethylethylene glycol, 2,3-Dimethyl-2,3-butanediol
B25006.14
B25006.22
B25006.36
B25006.14EA
53.2
EUR
B25006.14
B25006.22
B25006.36
Pinacol ≥99%
Pinacol
Purity: 99%
CAS No.: 76-09-5
Molecular Formula: C6H14O2
Formula Weight: 118.18
Flash Point: 77°(170°F)
Melting Point: 42-45°
Boiling Point: 171-172°
Beilstein Reference: 1340501
Merck Reference: 14,7439
MDL No.: MFCD00004462
Formula:
C₆H₁₄O₂ MW: 118,18 g/mol Pto. Ebullición: 171…172 °C Pto. de fusión: 42…45 °C Densidad: 0,967 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 77 °C (170 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004462 Núm. CAS: 76-09-5 EINECS: 200-933-5 Índice Merck: 14,7439 |