LW6 ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
CAY10585, 3-[[[4-(Adamantan-1-yl)phenoxy]acetyl]amino]-4-hydroxybenzoic acid methyll ester, Methyl 3-(2-(4-(adamantan-1-yl)phenoxy)acetamido)-4-hydroxybenzoate, Methyl 3-[[[4-(adamantan-1-yl)phenoxy]acetyl]amino]-4-hydroxybenzoate
L0334-100MG
L0334-25MG
TCIAL0334-100MGEA
491
EUR
TCIAL0334-100MG
TCIAL0334-25MG
LW6 ≥97.0% (by HPLC)
LW6
This product is unavailable in the U.S.
Formula:
C₂₆H₂₉NO₅ MW: 435.51 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD09907563 Núm. CAS: 934593-90-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Elemental analysis (Nitrogen) | 2.80 to 3.60 % |