Levomefolic acid ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
(S)-2-(4-((((S)-2-Amino-5-methyl-4-oxo-3,4,5,6,7,8-hexahydropteridin-6-yl)methyl)amino)benzamido)pentanedioic acid, (S)-2-[4-[[[(S)-2-Amino-5-methyl-4-oxo-1,4,5,6,7,8-hexahydropteridin-6-yl]methyl]amino]benzamido]pentanedioic acid, N-[4-[[((6S)-2-Amino-5-methyl-4-oxo-1,4,5,6,7,8-hexahydro-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]-L-glutamic acid
L0335-250MG
L0335-50MG
TCIAL0335-250MGEA
357
EUR
TCIAL0335-250MG
TCIAL0335-50MG
Levomefolic acid ≥98.0% (by HPLC)
Levomefolic acid
Formula:
C₂₀H₂₅N₇O₆ MW: 459,46 g/mol |
Número MDL:
MFCD00870135 Núm. CAS: 31690-09-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 95.0 % |