L-778123 dihydrochloride ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-[[5-[[4-(3-Chlorophenyl)-3-oxo-1-piperazinyl]methyl]-1H-imidazol-1-yl]methyl]benzonitrile dihydrochloride
L0337-5MG L0337-25MG
TCIAL0337-5MGEA 184 EUR
TCIAL0337-5MG TCIAL0337-25MG
L-778123 dihydrochloride ≥98.0% (by HPLC)
L-778123 dihydrochloride
Formula: C₂₂H₂₀ClN₅O·₂HCl
MW: 478.80 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 183499-56-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 13.20 to 15.40 %
Chloride 14.1 to 15.4 %