Levodropropizine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
L0339-100MG
L0339-1G
TCIAL0339-100MGEA
47
EUR
TCIAL0339-100MG
TCIAL0339-1G
Levodropropizine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Levodropropizine
Formula:
C₁₃H₂₀N₂O₂ |
Número MDL:
MFCD00866852 Núm. CAS: 99291-25-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 103.0 to 107.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -24.0 to -28.0 deg (C=1, CHCL3) |