DL-alpha-Lipoic acid-NHS ≥96.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
L0345-50MG L0345-250MG
TCIAL0345-50MGEA 111 EUR
TCIAL0345-50MG TCIAL0345-250MG
DL-alpha-Lipoic acid-NHS ≥96.0% (by HPLC)
DL-alpha-Lipoic acid-NHS
Formula: C₁₂H₁₇NO₄S₂
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD09028032
Núm. CAS: 40846-94-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 96.0 area%
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C
Elemental analysis (Nitrogen) 5.40 to 5.90 %