Plomo (II) bromuro, low water content ≥98.0% (by titrimetric analysis) for perovskite precursor
Proveedor: TCI
Peligro
L0346-1G L0346-5G
TCIAL0346-1GEA 45 EUR
TCIAL0346-1G TCIAL0346-5G
Plomo (II) bromuro, low water content ≥98.0% (by titrimetric analysis) for perovskite precursor
Plomo (II) bromuro
Formula: Br₂Pb
Pto. de fusión: 373°C
Número MDL: MFCD00011156
Núm. CAS: 10031-22-8
EINECS: 233-084-4
UN: 2291
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,05403
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Purity (Trace metal basis) min. 99.9 %
Solubility in DMF:DMSO (1:1) (com.) very faint turbidity
Water max. 100 ppm