Bis(2-ethylhexyl)maleate ≥93.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Maleic Acid Di(2-ethylhexyl) Ester, Maleic Acid Dioctyl Ester, Bis(2-ethylhexyl) maleate, Di(2-ethylhexyl) Maleate
M0011-25ML M0011-500ML
TCIAM0011-25MLEA 17 EUR
TCIAM0011-25ML TCIAM0011-500ML
Bis(2-ethylhexyl)maleate ≥93.0% (por GC)
Bis(2-ethylhexyl)maleate
Formula: C₂₀H₃₆O₄
MW: 340,50 g/mol
Pto. Ebullición: 173°C
Pto. de fusión: -60°C
Pto. de inflamación: 180°C
Número MDL: MFCD00027250
Núm. CAS: 142-16-5
EINECS: 205-524-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3657abc9389b146f104c582d273c6f129f5478c7&vid=3657abc9389b146f104c582d273c6f129f5478c7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %
Acid Value max. 0.1