Dibutyl-DL-malate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M0023-25G M0023-500G
TCIAM0023-25GEA 67 EUR
TCIAM0023-25G TCIAM0023-500G
Dibutyl-DL-malate ≥95.0% (por GC)
Dibutyl-DL-malate
Formula: C₁₂H₂₂O₅
Número MDL: MFCD00059251
Núm. CAS: 6280-99-5
EINECS: 228-485-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %