Diethyl-DL-malate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M0024-25G M0024-500G
TCIAM0024-25GEA 26 EUR
TCIAM0024-25G TCIAM0024-500G
Diethyl-DL-malate ≥98.0% (por GC)
Diethyl-DL-malate
Formula: C₈H₁₄O₅
Pto. Ebullición: 255°C
Pto. de inflamación: 85°C
Número MDL: MFCD00048556
Núm. CAS: 7554-12-3
EINECS: 231-444-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %