DL-Malato de disodio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Di-Sodium Dl-Malate, DL-Malic acid disodium salt, DL-Apple acid disodium salt, Disodium DL-Malate hydrate
M0026-25G M0026-500G
TCIAM0026-25GEA 16 EUR
TCIAM0026-25G TCIAM0026-500G
DL-Malato de disodio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
DL-Malato de disodio
Formula: C₄H₄Na₂O₅
Número MDL: MFCD00012466
Núm. CAS: 676-46-0
EINECS: 211-627-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water max. 5.0 %