D-(+)-Melezitose hydrate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M0049-25G
M0049-5G
TCIAM0049-25GEA
192
EUR
TCIAM0049-25G
TCIAM0049-5G
D-(+)-Melezitose hydrate ≥98.0% (por GC)
D-(+)-Melezitose hydrate
Formula:
C₁₈H₃₄O₁₇ |
Número MDL:
MFCD00149448 Núm. CAS: 207511-10-2 EINECS: 209-894-9 Índice Merck: 14,05819 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +87.0 to +90.0 deg (C=4, H2O) |
Solubility in Water | almost transparency |
Water | 3.0 to 7.0 % |