6-Mercaptopurine monohydrate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 6-Purinethiol monohydrate, 6-Mercaptopurine hydrate, 7H-Purine-6-thiol hydrate, 6-Thiohypoxanthine monohydrate
M0063-1G M0063-5G
TCIAM0063-1GEA 16 EUR
TCIAM0063-1G TCIAM0063-5G
6-Mercaptopurine monohydrate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
6-Mercaptopurine monohydrate
Formula: C₅H₄N₄S·H₂O
MW: 170.19 g/mol (152.17 anhy)
Número MDL: MFCD03854445
Núm. CAS: 6112-76-1
Índice Merck: 14,05871
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Water 9.9 to 11.5 %