Mesotartaric acid monohydrate ≥90.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
M0070-25G M0070-5G
TCIAM0070-25GEA 428 EUR
TCIAM0070-25G TCIAM0070-5G
Mesotartaric acid monohydrate ≥90.0% (by HPLC)
Mesotartaric acid monohydrate
Formula: C₄H₆O₆
Número MDL: MFCD00063641
Núm. CAS: 5990-63-6
EINECS: 205-696-1
Índice Merck: 14,09071
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
Water 8.0 to 11.0 %