Allyl methacrylate ≥99.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M0075-25ML M0075-500ML
TCIAM0075-25MLEA 16 EUR
TCIAM0075-25ML TCIAM0075-500ML
Allyl methacrylate ≥99.0% (por GC) estabilizado
Allyl methacrylate
Formula: C₇H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 64°C
Pto. de inflamación: 35°C
Número MDL: MFCD00008592
Núm. CAS: 96-05-9
EINECS: 202-473-0
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %