Metaldehyde ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Metacetaldehyde, Aldehyde (meta), Acetaldehyde Tetramer
M0076-25G M0076-500G
TCIAM0076-25GEA 18 EUR
TCIAM0076-25G TCIAM0076-500G
Metaldehyde ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Metaldehyde
Formula: C₈H₁₆O₄
Pto. Ebullición: 65°C
Pto. de fusión: 246°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00134115
Núm. CAS: 108-62-3
EINECS: 203-600-2
UN: 1332
ADR: 4.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Oxime Formation) min. 97.0 %