Metilo metacrilato ≥99.8% (por GC) estabilizado

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: Metacrilato de metilo

Estabilización: Stabilised with 6-tert-butyl-2,4-xylenol

M0087-25ML M0087-500ML
TCIAM0087-25MLEA 16 EUR
TCIAM0087-25ML TCIAM0087-500ML
Metilo metacrilato ≥99.8% (por GC) estabilizado
Metilo metacrilato
Formula: CH₂=C(CH₃)COOCH₃
MW: 100.12 g/mol
Pto. Ebullición: 100°C
Pto. de fusión: -48
Pto. de inflamación: 9°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008587
Núm. CAS: 80-62-6
EINECS: 201-297-1
UN: 1247
ADR: 3 II
Índice Merck: 14,05941

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.8 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR