Methyl mercaptan sodium salt ∼15% in water
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
Sodium methanethiolate, Sodium thiomethoxide, Sodium methylsulphanide, Methanethiol sodium salt
M0096-25G
M0096-500G
TCIAM0096-25GEA
19
EUR
TCIAM0096-25G
TCIAM0096-500G
Methyl mercaptan sodium salt ∼15% in water
Methyl mercaptan sodium salt
Formula:
CH₃NaS MW: 70.08 g/mol Pto. de inflamación: 50°C |
Número MDL:
MFCD00174316 Núm. CAS: 5188-07-8 EINECS: 225-969-9 UN: 2920 ADR: 8 II Índice Merck: 14,05956 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Concentration (Iodometric titration) | 14.5 to 16.5 w/w% |